Fortfahren mit
PHL83264
7-O-Methylluteolin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3′,4′,5-Trihydroxy-7-methoxyflavon, 3′-Hydroxygenkwanin, Luteolin-7-methylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-10-6-11(18)13-12(7-10)22-16(15(20)14(13)19)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
InChI key
MQSZRBPYXNEFHF-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL83412PHL85840PHL86063
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)