Fortfahren mit
PHL80337
Eupatilin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3′,4′,6-trimethoxyflavone, NSC 122413
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 682,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 682,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-14(12)23-2)13-7-10(19)16-15(25-13)8-11(20)18(24-3)17(16)21/h4-8,20-21H,1-3H3
InChI key
DRRWBCNQOKKKOL-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Eupatilin is a flavone with anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-cancer properties.
Flavone with anti-oxidative, anti-inflammatory, and anti-cancer properties
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL82534SML1689PHL80451
Eupatilin phyproof® Reference Substance
PHL80337
Eupatilin
Eupalitin phyproof® Reference Substance
PHL82534
Eupalitin
Eupatorin phyproof® Reference Substance
PHL80451
Eupatorin
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eupatilin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)