Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
Form:
solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioXtra
form
solution
concentration
0.075 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Kaliumchloridlösung ist eine hypotonische Lösung, die zum Vergrößern von Zellen für eine angemessene Verteilung von Metaphase-Chromosomen für die Karyotypisierung eingesetzt wird.
Application
Kaliumchloridlösung wird als hypotonische Lösung für die Resuspension von isoliertem Rückstand während der Kontrolle der Fluoreszenz im Herstellungsprotokoll von In-situ-Hybridisierungsobjektträgern eingesetzt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?