Fortfahren mit
P7309
Sigma Pseudo Marihuana-Formulierung mit betäubendem Geruch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 81,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
format
neat
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Sigma pseudo narcotic scent marijuana formulation may be used as a surrogate in the comparative study of odor profiles of real marijuana odor vs surrogate marijuana scent using multidimensional gas chromatography coupled with mass spectrometry-olfactometry (MDGC– MS-O).
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of marijuana.
Legal Information
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1334P2423P2548
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)