Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42N4O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
240-842-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥90%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/C22H42N4O8S2/c1-21(2,13-27)17(31)19(33)25-7-5-15(29)23-9-11-35-36-12-10-24-16(30)6-8-26-20(34)18(32)22(3,4)14-28/h17-18,27-28,31-32H,5-14H2,1-4H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,33)(H,26,34)/t17-,18-/m0/s1
InChI key
DJWYOLJPSHDSAL-ROUUACIJSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?