Fortfahren mit
NIST1663A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1663A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
pkg of cylinder
manufacturer/tradename
NIST®
format
mixture
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide in nitrogen
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c