Fortfahren mit
NA-BE2-1
nBer e 2 (Bertholletia excelsaallergen 2)
pkg of 250 μg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(Multiple bands ranging from 12 to 50 kDa)
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Source: Brazil Nuts
Formulation: Preservative and carrier-free in 1X PBS, pH 7.4. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from Pichia pastoris culture by multi-step chromatography. Purity >95 % by SDS-PAGE
Notes:
(1) 11S globulins are synthesized as single peptide chain precursors that are cleaved post-translationally.
(2) Solubility of Ber e 2 is dependent on the presence of ?1M NaCl
Disclaimer
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NA-BE1-1RPI-BE1-1RP-CA14-1
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mol wt
(Multiple bands ranging from 12 to 50 kDa)
mol wt
Mw 12 kDa
mol wt
Mw 16 kDa
mol wt
15 kDa
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
InBio
manufacturer/tradename
InBio
manufacturer/tradename
InBio
manufacturer/tradename
InBio
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
>95%
assay
>95%
assay
>95%
assay
>95%
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)