Fortfahren mit
N7035
Nizatidin
analytical standard
Synonym(e):
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)-methyl]-4-thiazolyl]-methyl]-thio]-ethyl]-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21N5O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 60,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN\C(NCCSCc1csc(CN(C)C)n1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
InChI key
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
Application
Histamin H2-Rezeptor-Antagonist. Verwendet zur Behandlung von Magenrückfluss-Krankheiten mittels Verhinderung der Freisetzung von Säure und Pepsin im Magen.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3215N1090000SML2960
Nizatidin analytical standard
Supelco
N7035
Nizatidin
vibrant-m
N1090000
Nizatidin
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nizatidin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)