Merck
MGVS20
Medizinischer Viskositätsstandard
viscosity 2.0 mPa.s (25.00 °C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
2.0 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medizinischer Viskositätsstandard
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1