Merck
LTN-AH3-1
LoTox Natural Ara h 3 (Arachis hypogaea allergen 3), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
(Multiple subunits ranging from 14-45 kDa)
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Virginia raw peanuts
Formulation: Preservative-free and carrier-free in 20mM Tris, pH 8.2, 0.15M NaCl. Sterile filtered
Concentration: See product insert
Purification: Purified from peanut extract by multi- step chromatography. Purity > 95 % by silver stained SDS-PAGE, reducing conditions.
Note:
(1) A LoTox product, Endotoxin < 0.03 EU/μg.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Disclaimer
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)