Fortfahren mit
IRMM359
Käse, gefriergetrocknetes Pulver (SEA)
IRMM®, certified reference material
Synonym(e):
Staphylococcus aureus Enterotoxin A in Käse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
for more information see:
IRMM359
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3