Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41106302
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
packaging
box of 10 × 96 units
technique(s)
PCR: suitable
tip volume
200 μL
compatibility
for use with BioControl™ GDS
storage temp.
room temp
General description
Disposable tips are used to transfer PCR reagents. Can be used as consumable accessories during GDS PCR sample preparation.
Application
The Assurance® GDS Diamond Tips are used to transfer liquids during Assurance® GDS sample preparation.
Legal Information
BioControl is a trademark of BioControl Systems, Inc.
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?