Fortfahren mit
ERMEF411
Steinkohle (GCV, NCV, Elementgehalt und Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 210,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 210,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for gross calorific value (GCV), net calorific value (NCV), volatile matter, ash, C, H, N, S, Cl, Se.
Analysis Note
For more information please see:
ERMEF411
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMEF412ERMEF413BCR038
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
BCR®, certified reference material
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
BCR®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the meaning of 1 EA?
    1 answer
    1. 1 EA means 1 Each.