Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMBE376
ERMBE376
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1
Matrix Group: Animal Feed
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1
Matrix Group: Animal Feed
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?