Merck
ERMBB124
Schweinemuskel
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: 2-Hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole (HMMNI), Hydroxyipronidazole (IPZOH), Hydroxymetronidazole (MNZOH), Metronidazole (MNZ), Ronidazole (RNZ)
Matrix Group: Meat
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schweinemuskel
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)