Wichtige Dokumente
E009755
Pyridoxin -hydrochlorid
Synonym(e):
Adermin -hydrochlorid, PN HCl, Pyridoxol -hydrochlorid, Vitamin B6 -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChIKey
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)