Fortfahren mit
D2205000
Dimetindenmaleat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-2-{3-[(RS)-1-(pyridine-2-yl)ethyl]-1H-inden-2-yl}ethanamin-(Z)-butendioate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dimetindene
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCC1=C(c3c(cccc3)C1)C(C)c2ncccc2)(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
SWECWXGUJQLXJF-BTJKTKAUSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dimetindene maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0500000D0201000T1450000
Timololmaleat European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1450000
Timololmaleat
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
dimetindene
API family
pyrilamine, mepyramine
API family
hexetidine
API family
timolol
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)