Merck
CRM021
Spurenmetalle – Sandiger Lehm 3
certified reference material, pkg of 100 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 g
manufacturer/tradename
RTC CRM021-100
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
9.76
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Dieses Produkt wurde aus einer natürlich kontaminierten Matrix produziert und zertifiziert und wurde nicht aufkonzentriert oder in irgendeiner Weise verändert. Analytische Daten für die Zertifizierung wurden unter Verwendung von USEPA SW846, 3. Auflage Methoden 3050 (Heizblock) und 3051 (Mikrowelle) mit Salpetersäure-Extraktion erhalten. Die Analyse wurde nach USEPA-Methoden 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) und 7000 (AES) durchgeführt.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Die folgenden Elemente sind nicht zertifiziert und werden nur zur Information angegeben:
  • Co, Pb, Mg, Sn, Ti
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Analyt
Beschreibung
  • Aluminum
  • Arsenic
  • Barium
  • Beryllium
  • Cadmium
  • Calcium
  • Chromium
  • Cobalt
  • Copper
  • Iron
  • Lead
  • Magnesium
  • Manganese
  • Mercury
  • Molybdenum
  • Nickel
  • Potassium
  • Selenium
  • Silver
  • Sodium
  • Vanadium
  • Zinc
Alle anzeigen (22)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-09-5 + 10325-94-7 + 10099-74-8 + 1327-53-3 + 10045-94-0 + 10141-05-6
CAS No.
7789-09-5 + 1327-53-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)