Direkt zum Inhalt
C2040
Cloperastin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
4-Chlorbenzhydryl-2-(1-piperidyl)-ethylether -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24ClNO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.32
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-067-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1)C(OCCN2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H24ClNO.ClH/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1H
InChI key
UNPLRYRWJLTVAE-UHFFFAOYSA-N
Application
Cloperastine hydrochloride may be used as an analytical standard for the quantification of cloperastine in biological samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)