Fortfahren mit
BOD2000
BOD 2000 mg/l Kalibrierungsstandard
certified reference material
Synonym(e):
Biochemical Oxygen Demand Reference Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for SM 5210
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC BOD2000-500
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wurde gemäss den Normen ISO Guide 34:2009 und ISO/IEC 17025:2005 produziert und zertifiziert. Alle Informationen über die Anwendung dieses CRM können auf dem Analysenzertifikat gefunden werden. Das Zertifikat ist elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
This CRM is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure biological oxygen demand (BOD).
Features and Benefits
  • Verified and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to the SI and higher order standards from NIST
  • Assigned value based on a purity determination by mass balance and gravimetrically prepared value
  • Homogeneity assessed in accordance with ISO Guide 35
  • Available in 500 mL high-density polyethylene bottle for an assured safe delivery
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
  • Prepared using deionized water as a solvent
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BOD200BOD1000BOD500
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
agency
suitable for SM 5210
agency
suitable for SM 5210
agency
suitable for SM 5210
agency
suitable for SM 5210
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
certificate is enclosed in each package
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c