zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
Viscosity bath fluids are formulated using high-quality raw materials that facilitate optimum visibility, maximum heat stability and efficiency of thermostatic baths. The low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and ensures bath stability and uniformity are optimized.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Viskositätsbad-Medien
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?