Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR706
BCR706
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chlortetracycline
Matrix Group: Meat
Antibiotics: Chlortetracycline
Matrix Group: Meat
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency BCR® | agency ERM® |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3