Fortfahren mit
BCR633
Leitspuren in wasserfreiem Butterfett
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
description
Storage Temp--35 to -45 °C
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material, neat
Analysis Note
For more information please see:
BCR633
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Lipids and Fatty Acids: β-Apo-8’-carotenic acid ethylester, β-Sitosterol, Stigmasterol, n-Heptanoic acid triglyceride
Matrix Group: Dairy products and eggs
Browse all Food Matrix CRMs on the web or using the Food Matrix brochure
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3