Merck
BCR549
Aceton-2,4-dinitrophenylhydrazon
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.02
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
960878
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
mp
126-128 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR549
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B