Merck
BCR503
Rinderurin (Clenbuterol, Salbutamol tiefer Gehalt)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR503
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3