Fortfahren mit
BCR377
Maismehl (Deoxynivalenol, Blindwert)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR377
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Deoxynivalenol
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Check out our entire range of trichothecene type mycotoxin reference materials
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3