Fortfahren mit
BCR165
Latex-Kügelchen
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
description
parameter of the calibration line 2.223 0.013
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
particle size
2 μm
application(s)
general analytical
format
neat
General description
Nominal 2 μm Latex (0.02% Feststoffe)
Packaging
Fläschchen enthält 2 mL einer wässrigen Suspension von Latexkugeln.
Analysis Note
For more information please see:
BCR165
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR166ERMFD304BCR167
vibrant-m
ERMFD304
Kieselsol
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
general analytical
form
particles
form
particles
form
particles
form
particles
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
particle size
2 μm
particle size
4.8 μm
particle size
-
particle size
9.6 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex-Kügelchen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c