Direkt zum Inhalt
ARK2157
20%ige Ethanollösung
Synonym(e):
Ethanol -Lösung, Ethylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)