Fortfahren mit
A8327
Albumin -Lösung
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 736,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.390,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% protein basis (biuret)
Form:
solution
Technique(s):
ELISA: suitable
Concentration:
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
purified by
heat shock fractionation
does not contain
stabilizer or preservative
origin
USA origin
concentration
28-32% protein (biuret), 30%±2% in 0.85% sodium chloride
technique(s)
ELISA: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Serum Albumin is a protein widely present in the circulating blood.[1] Albumin has a helical structure with three domains that form a heart-like shape. It belongs to the four-member albumin superfamily.[2]
Application
Bovine Serum Albumin solution has been used:
  • as one of the experimental components to resemble the plasma-protein-rich acute respiratory distress syndrome (ARDS) edema liquid[3]
  • to prepare embryos for fluorescent staining of the actin cytoskeleton[4]
  • in tissue culture and neurite outgrowth assay[5]
Biochem/physiol Actions
Serum Albumin regulates the osmotic pressure and pH of the blood. It transports various endogenous and exogenous compounds such as amino acids, drugs, steroids, and fatty acids.[1] Bovine serum albumin (BSA) serves as a molecular weight standard, standard in vaccine preparation, and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3174A8577A7888
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
28-32% (biuret)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
≥96%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)