Fortfahren mit
A3299
Albumin -Lösung
30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 561,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.820,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
28-32% (biuret)
Form:
solution
Concentration:
28-32% (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% (biuret)
form
solution
quality
high avidity
purified by
heat shock fractionation
contains
0.1% sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
28-32% (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) gehört zur Familie der Serumalbumine. Es handelt sich um ein globuläres, α-helikales und nicht glykolysiertes Protein.[1] BSA ist ein einkettiges Protein und besteht aus drei Domänen mit je zwei Subdomänen.[1] Es weist 17-Disulfid-Bindungen auf.
Application
Rinderserumalbuminlösung wird als Standard bei der Quantifizierung von Protein in extrazellulären polymerischen Substanzen (EPSs) bei Verwendung der Lowry-Methode genutzt.
Biochem/physiol Actions
Rinderserumalbumin (BSA) erleichtert den Transport von Wirkstoffen, Hormonen und Fettsäuren.[1][2] Es wird beim Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) als Blockierungsmittel verwendet.[3] BSA ist eine wichtige Komponente von Zellkulturmedien und begünstigt die Differenzierung von embryonalen Stammzellen (hESC).[4] Es spielt eine wichtige Rolle in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.[2]
Analysis Note
Hohe Avidität
Untersucht bezüglich der Avidität für einen bekannten, unvollständigen Antikörper (keine Agglutination mit Kochsalzlösung).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7159A7888A8412
description
30% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
description
25% in Tyrode's buffer, aseptically filled
description
heat shock fraction, suitable for RIA, pH 5.2, ≥96%
description
7.5% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
28-32% (biuret)
assay
23.0-27.0% protein basis (biuret)
assay
≥96%
assay
7.0-8.0% protein basis (UV)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)