Direkt zum Inhalt
A1647
Aluminiumoxid
Type WB-5: Basic
Synonym(e):
Aluminiumoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.96
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120402
UNSPSC Code:
12352311
EC Number:
215-691-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type WB-5: Basic
form
solid
mp
2040 °C (lit.)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Activity Grade Super I
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumoxid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)