Merck
A1593
Ampicillin
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Ampicillin Trihydrat, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N3O4S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.45
UNSPSC Code:
51281703
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-709-7
Beilstein/REAXYS Number:
5399534
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
color
white
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI key
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells.
Biochem/physiol Actions
Ein β-Lactam-Antibiotikum mit Aminogruppen-Seitenkette an der Penicillinstruktur. Penicillin-Derivat das die bakterielle Zellwandsynthese (Peptidoglycan-Vernetzung) hemmt, indem Transpeptidasen an der inneren Oberfläche der bakteriellen Zellmembranen inaktiviert werden. Bacterizid nur für wachsende Escherichia coli . Art der Resistenz: Spaltung des β-Lactamrings des Ampicillin durch β-Lactamase. Antimikrobielles Spektrum: Gram-negative und Gram-positive Bakterien.
Packaging
25g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)