Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.53
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-068-5
Beilstein/REAXYS Number:
3599663
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
cationic
Quality Segment
form
solution
quality
LiChropur™, ampule
packaging
ampule of 25 mL
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
Concentrate for 6x1 L ready-to-use solution. Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium-bisulfat -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?