Merck
96415
Zimtnitril
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
3-Phenyl-acrylonitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
EC Number:
217-552-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1209546
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.601
bp
254-255 °C (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
InChI key
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)