Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14F10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2068395
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
suitability
suitable for chemiluminescence
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?