Merck
95451
TOC-System-Eignungstest-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
in accordance with USP (application)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
phosphoric acid as stabilizer
technique(s)
TOC: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Application
not suitable for instruments using gold lined sample cells, e.g. Anatel A-643, Sievers Model 400 (US) or Model 2244 OL (Europe)
Other Notes
Kit enthält TOC-System-Eignungs-Lösung, TOC Standardlösung, TOC Wasser
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)