Direkt zum Inhalt
95273
VRB-MUG-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Violett-Rot-Galle-Lactose-MUG-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
agar, 13 g/L , bile salt mixture, 1.5 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , lactose, 10 g/L , meat peptone, 7 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L , neutral red, 0.03 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 3 g/L
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
microbiology, environmental
food and beverages
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Yersinia spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
Application
Selektivmedium zur Detektion und Auszählung von Coliformen, im speziellen E. coli. Die gram-positive Begleitflora wird extensiv durch Kristallviolett und Gallensalze inhibiert. Laktose positive Kolonien zeigen einen Farbwechsel zu rot auf, wobei man E. coli unter UV von den anderen Bakterien unterscheiden kann.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)