Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18F2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.34
EC Number:
248-476-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
620754
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥97.0% (GC)
mp
88-92 °C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
InChI key
TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?