Merck
94791
SnapIT Ampullenöffner
Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
SnapITs are easy-to-use, multi-use ampule openers that avoid the possibility of injury sometimes seen when ampoules are opened by hand.
1. INSERT the ampoule lid into your multi-use SnapIT
2. SNAP open the ampoule
3. EJECT the ampoule lid directly into a sharps container
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)