Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 x 0.1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 307,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS202
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
3-30 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
General description
This product is produced by using gravitational sedimentation, microscopy and Coulter counter.
Application
It used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle sizer.
Features and Benefits
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available as a neat sample
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 3-30 μm | particle size 50-350 μm | particle size 1-10 μm | particle size 50-350 μm |
| technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) diffraction/scattering: suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| manufacturer/tradename Whitehouse Scientific Ltd PS202 | manufacturer/tradename Whitehouse Scientific Ltd PS224 | manufacturer/tradename Whitehouse Scientific Ltd PS192 | manufacturer/tradename Whitehouse Scientific Ltd PS226 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polydisperser Partikelstandard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-86-2
1317-36-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?