Merck
93547
Farnesol
mixture of isomers, analytical standard
Synonym(e):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
EC Number:
225-004-1
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1763926
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
2Z,6Z, 4.0-6.0% GC , 2Z,6E, 8.0-12.0% GC , 2E,6Z, 12.0-18.0% GC , 2E,6E, 62.0-72.0% GC
refractive index
n20/D 1.487-1.493, n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farnesol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)