Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
3.45 (vs air)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤50 ppm water
color
colorless to light yellow
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Peptide synthesis
- Cross-coupling reactions
- Nonaqueous redox-flow batteries
- Polymerization reaction
- Extraction
Features and Benefits
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - rice
- Biodegradable
- Non-toxic
- Low vapor pressure
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Valerolacton
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-29-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?