Merck
93383
2,4,6-Tris-(pentafluorethyl)-1,3,5-triazin
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9F15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-724-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
371291
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (NMR)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.312
density
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)F
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Chemical mass marker for negative ion chemical ionization mass spectrometry
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)