Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,20 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 247,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.490,00 € 1.117,50 |
Über diesen Artikel
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
bp
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.), 109-113 °C
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear
functional group
chloro, phenyl
SMILES string
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Application
- Organische Synthese: Forschung zur Synthese von 1,2,4-Triazin-Derivaten zur Untersuchung der Kondensationsreaktionen von Tritylchlorid mit verschiedenen Verbindungen (Majid et al., 2020).
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (AT), ≥97.0% (HPLC) | assay 97% | assay 98% | assay ≥97.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility chloroform: 0.1 g/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| bp 230-235 °C/20 mmHg (lit.) | bp 230-235 °C/20 mmHg (lit.) | bp 140 °C/3 mmHg (lit.) | bp - |
| form powder | form - | form - | form crystals |
| mp 109-112 °C (lit.), 109-113 °C | mp 109-112 °C (lit.) | mp 15-17 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tritylchlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?