Merck
92775
3-(Trimethylsilyl)-propinsäure-trimethylsilylester
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
(Trimethylsilyl)-propiolsäure-trimethylsilylester, Trimethylsilyl-3-(trimethylsilyl)-propinoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.41
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Other Notes
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)