Merck
92677
Di-μ-hydroxo-bis-(N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin)-kupfer(II)-chlorid
purum, ≥97.0% (RT)
Synonym(e):
Chlorohydroxo-(N,N,N′,N′-tetrametylethylendiamin)-kupfer(II), Cu-TMEDA Katalysator, Kupfer(II)-chloridhydroxid-(N,N,N′,N′-Tetrametylethylendiamin)-Komplex-Dimer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H34Cl2Cu2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.42
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (RT)
mp
138-148 °C
SMILES string
O[Cu]Cl.O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
Other Notes
Efficient catalyst for aerobic oxidative coupling reactions; Catalyst for C-N and C-O bond cross-coupling reactions with vinylboronic acids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)