Merck
92301
Listeria mono Selektiv-Supplement I
suitable for microbiology
Synonym(e):
Polymyxin B -sulfat (Salz), Listeria monocytogenes Selektiv-Supplement I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C55H96N16O13 · 2H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1385.61
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.85
EC Number:
215-774-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
SMILES string
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein selektives Supplement vom ISO Komitee für die selektive Isolierung von Listeriaspezies empfohlen.
Chemical structure: peptide
Application
for the isolation of Listeria species
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Polymyxin-B-Sulfat bindet an den Lipid-A-Teil der bakteriellen Lipopolysaccharide† und unterbricht die Zytoplasmamembran durch Bildung von Poren, die groß genug sind, um einen Nukleotidaustritt durch die Bakterienwände zu ermöglichen. Dadurch wird die Durchlässigkeit der Zytoplasmamembran gestört.
Antimikrobielles Spektrum: Hat eine bakterizide Wirkung auf die meisten gramnegativen Stäbchen††, einschließlich E. coli, sowie auf die meisten Pilze und grampositiven Bakterien.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
Polymyxin B sulfat 38350 IU
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)