Fortfahren mit
91447
Tricosan
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)21CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.63
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1756000
€ 48,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
199-200 °C/3 mmHg (lit.)
mp
46-47 °C (lit.), 47-49 °C
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
InChI key
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
405128708990270
Tricosan analytical standard
Supelco
91447
Tricosan
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
mp
46-47 °C (lit.), 47-49 °C
mp
-
mp
49-52 °C
mp
64-67 °C
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricosan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)