Fortfahren mit
906700
Natriumperchlorat
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
Synonym(e):
Perchlorsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,90
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 610,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
€ 71,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
product line
Redi-Dri
assay
≥98.0%
form
powder
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
mp
468 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.05%, heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Application
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
931950381225410241
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder or chunks
assay
≥98.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥98.0%
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
-
grade
ACS reagent
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
mp
468 °C (lit.)
mp
482 °C
mp
-
mp
468 °C (lit.)
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
pH
-
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumperchlorat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)