Direkt zum Inhalt
90667
Flufenacet-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Flufenacet-d4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14D4H9F4N3O2S
Molekulargewicht:
367.36
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥97.5 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(COC1=NN=C(C(F)(F)F)S1)=O)C2=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C2[2H]
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)